1,2:5,6-Diepoxyhexane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR918172-1GEA 62.6 EUR InStock
APOSOR918172-1G APOSOR918172-5G
1,2:5,6-Diepoxyhexane 95%
1,2:5,6-Diepoxyhexane
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,1424 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01723447
Numéro CAS: 1888-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité