(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR918206-1G OR918206-25G OR918206-5G
APOSOR918206-1GEA 93.1 EUR InStock
APOSOR918206-1G APOSOR918206-25G APOSOR918206-5G
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Densité: 1.044 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367008
Numéro CAS: 85483-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité