2-Pentyl-2-cyclopentén-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918346-25G OR918346-5G
APOSOR918346-25GEA 313 EUR InStock
APOSOR918346-25G APOSOR918346-5G
2-Pentyl-2-cyclopentén-1-one 95%
2-Pentyl-2-cyclopentén-1-one
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036631
Numéro CAS: 25564-22-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité