4-Methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)tetrahydropyran (cis- and trans- mixture) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-2-(2-methylpropenyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Methyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)tetrahydro-2H-pyran
OR918409-25G OR918409-5G
APOSOR918409-25GEA 197 EUR InStock
APOSOR918409-25G APOSOR918409-5G
4-Methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)tetrahydropyran (cis- and trans- mixture) 95%
4-Methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)tetrahydropyran (cis- and trans- mixture)
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036607
Numéro CAS: 16409-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité