N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918463-1G OR918463-250MG
APOSOR918463-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR918463-1G APOSOR918463-250MG
N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine
Formule: C₇H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738978
Numéro CAS: 7179-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité