N-Phenylmethanesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(Methylsulphonyl)aniline
OR918539-100G OR918539-25G
APOSOR918539-100GEA 284 EUR InStock
APOSOR918539-100G APOSOR918539-25G
N-Phenylmethanesulphonamide 98%
N-Phenylmethanesulphonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043782
Numéro CAS: 1197-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité