N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918607-1G OR918607-250MG OR918607-5G
APOSOR918607-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR918607-1G APOSOR918607-250MG APOSOR918607-5G
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline 98%
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline
Formule: C₁₂H₁₉N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07440135
Numéro CAS: 110993-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité