2-(2-Méthoxyphényl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918735-10G OR918735-5G
APOSOR918735-10GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR918735-10G APOSOR918735-5G
2-(2-Méthoxyphényl)ethanol 97%
2-(2-Méthoxyphényl)ethanol
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004512
Numéro CAS: 7417-18-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité