8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918784-1G OR918784-5G
APOSOR918784-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR918784-1G APOSOR918784-5G
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO
MW: 149,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800611
Numéro CAS: 54745-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité