Methyl-3-benzoylpropionate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-Oxo-4-phenylbutyrate, 3-Benzoylpropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate, 4-Oxo-4-phenylbutyric Acid Methyl Ester
OR918821-25G
APOSOR918821-25GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR918821-25G
Methyl-3-benzoylpropionate 97%
Methyl-3-benzoylpropionate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014906
Numéro CAS: 25333-24-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité