N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918828-100G OR918828-25G OR918828-500G
APOSOR918828-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR918828-100G APOSOR918828-25G APOSOR918828-500G
N-tert-Butoxycarbonylimidazole 98%
N-tert-Butoxycarbonylimidazole
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014497
Numéro CAS: 49761-82-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité