N-Isopropylacrylamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918836-25G OR918836-100G OR918836-500G
APOSOR918836-25GEA 80 EUR InStock
APOSOR918836-25G APOSOR918836-100G APOSOR918836-500G
N-Isopropylacrylamide 95%
N-Isopropylacrylamide
Formule: C₆H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041913
Numéro CAS: 2210-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité