(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (Methylthio)acetaldehydedimethylacetal
OR918956-25G
APOSOR918956-25GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR918956-25G
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal 95%
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
Formule: C₅H₁₂O₂S
MW: 136,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009848
Numéro CAS: 40015-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité