Methyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919073-25G OR919073-5G
APOSOR919073-25GEA 198 EUR InStock
APOSOR919073-25G APOSOR919073-5G
Methyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate 98%
Methyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274087
Numéro CAS: 96562-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité