N-Phenylurethane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919113-25G OR919113-100G
APOSOR919113-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR919113-25G APOSOR919113-100G
N-Phenylurethane 95%
N-Phenylurethane
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026806
Numéro CAS: 101-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité