4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid
OR919210-1G OR919210-25G OR919210-5G
APOSOR919210-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR919210-1G APOSOR919210-25G APOSOR919210-5G
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₅S
MW: 259,28 g/mol
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04973619
Numéro CAS: 71675-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité