5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR919253-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR919253-1G APOSOR919253-5G
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799568
Numéro CAS: 699-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité