2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919261-1G OR919261-25G OR919261-5G
APOSOR919261-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR919261-1G APOSOR919261-25G APOSOR919261-5G
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan 98%
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan
Formule: C₇H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671520
Numéro CAS: 1708-41-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité