N-sec-Butylpropylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919285-25G OR919285-5G
APOSOR919285-25GEA 481 EUR InStock
APOSOR919285-25G APOSOR919285-5G
N-sec-Butylpropylamine 95%
N-sec-Butylpropylamine
Formule: C₇H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059398
Numéro CAS: 39190-67-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité