Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3,3-dimethylpent-4-enoate, 3,3-Dimethyl-4-pentenoic Acid Methyl Ester
OR919294-25G OR919294-5G
APOSOR919294-25GEA 232 EUR InStock
APOSOR919294-25G APOSOR919294-5G
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate 95%
Methyl-3,3-dimethyl-4-pentenoate
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075381
Numéro CAS: 63721-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité