Ethyl-2-formylpropionate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Formylpropionic Acid Ethyl Ester
OR919329-1G OR919329-250MG
APOSOR919329-1GEA 654 EUR InStock
APOSOR919329-1G APOSOR919329-250MG
Ethyl-2-formylpropionate 95%
Ethyl-2-formylpropionate
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044012
Numéro CAS: 27772-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité