Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919405-1G OR919405-5G
APOSOR919405-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR919405-1G APOSOR919405-5G
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate 95%
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191532
Numéro CAS: 39570-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité