2,5-Dichlorotéréphtalonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Dichloro-2,5-dicyanobenzene
OR919416-5G
APOSOR919416-5GEA 200 EUR InStock
APOSOR919416-5G
2,5-Dichlorotéréphtalonitrile 97%
2,5-Dichlorotéréphtalonitrile
Formule: C₈H₂Cl₂N₂
MW: 197,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059584
Numéro CAS: 1897-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité