4-(Diméthylamino)-1-butanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Dimethylamino)butan-1-ol, 4-Dimethylamino-1-butanol
OR919427-100G OR919427-5G
APOSOR919427-100GEA 642 EUR InStock
APOSOR919427-100G APOSOR919427-5G
4-(Diméthylamino)-1-butanol 98%
4-(Diméthylamino)-1-butanol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020624
Numéro CAS: 13330-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité