Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919434-5G OR919434-1G OR919434-10G
APOSOR919434-5GEA 149 EUR InStock
APOSOR919434-5G APOSOR919434-1G APOSOR919434-10G
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 97%
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Formule: C₅H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063450
Numéro CAS: 72657-23-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité