1,4-Dicyano-2-butene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dihydromucononitrile
OR919444-25G
APOSOR919444-25GEA 87 EUR InStock
APOSOR919444-25G
1,4-Dicyano-2-butene 95%
1,4-Dicyano-2-butene
Formule: C₆H₆N₂
MW: 106,1252 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001964
Numéro CAS: 1119-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité