2,6-Bis(chlorométhyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919509-1G OR919509-25G OR919509-5G
APOSOR919509-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR919509-1G APOSOR919509-25G APOSOR919509-5G
2,6-Bis(chlorométhyl)pyridine 95%
2,6-Bis(chlorométhyl)pyridine
Formule: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142844
Numéro CAS: 3099-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité