Alcool 2,3-diméthoxybenzylique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2,3-Dimethoxyphenyl)methanol
OR919570-25G
APOSOR919570-25GEA 114 EUR InStock
APOSOR919570-25G
Alcool 2,3-diméthoxybenzylique 95%
Alcool 2,3-diméthoxybenzylique
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004612
Numéro CAS: 5653-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité