Valéramide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Pentanamide
OR919589-25G OR919589-100G
APOSOR919589-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR919589-25G APOSOR919589-100G
Valéramide 95%
Valéramide
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041895
Numéro CAS: 626-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité