3-Heptén-2-one 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Hept-3-en-2-one
OR919591-25G OR919591-5G
APOSOR919591-25GEA 255 EUR InStock
APOSOR919591-25G APOSOR919591-5G
3-Heptén-2-one 96%
3-Heptén-2-one
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015564
Numéro CAS: 1119-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité