Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Méthoxyméthyl)-1H-indole 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR919606-10G OR919606-1G OR919606-5G
APOSOR919606-10GEA 502 EUR InStock
APOSOR919606-10G APOSOR919606-1G APOSOR919606-5G
3-(Méthoxyméthyl)-1H-indole 95%
3-(Méthoxyméthyl)-1H-indole


Formule: C₁₀H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276420
Numéro CAS: 78440-76-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité