1-Phényl-2-butanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Phenylbutan-2-one, Benzyl ethyl ketone
OR919635-5G
APOSOR919635-5GEA 190 EUR InStock
APOSOR919635-5G
1-Phényl-2-butanone 95%
1-Phényl-2-butanone
Formule: C₆H₅C(O)CH₂CH₂CH₃
MW: 148,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009315
Numéro CAS: 1007-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité