8-Mercaptoquinoline hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Thiooxine Hydrochloride, 8-Mercaptoquinoline Hydrochloride
OR919640-1G OR919640-250MG
APOSOR919640-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR919640-1G APOSOR919640-250MG
8-Mercaptoquinoline hydrochloride 95%
8-Mercaptoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₇NS
MW: 197,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043261
Numéro CAS: 34006-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité