3-Méthyl-1,3-oxazolidin-2-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxo-3-methyloxazolidine
OR919648-100G OR919648-25G OR919648-500G
APOSOR919648-100GEA 139 EUR InStock
APOSOR919648-100G APOSOR919648-25G APOSOR919648-500G
3-Méthyl-1,3-oxazolidin-2-one 97%
3-Méthyl-1,3-oxazolidin-2-one
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009759
Numéro CAS: 19836-78-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité