Isoamyl lactate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isopentyl Lactate, Lactic Acid Isoamyl Ester
OR919725-25G OR919725-5G
APOSOR919725-25GEA 284 EUR InStock
APOSOR919725-25G APOSOR919725-5G
Isoamyl lactate 95%
Isoamyl lactate
Formule: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046638
Numéro CAS: 19329-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité