N,N-Diethylglycine methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919729-100G OR919729-25G OR919729-5G
APOSOR919729-100GEA 712 EUR InStock
APOSOR919729-100G APOSOR919729-25G APOSOR919729-5G
N,N-Diethylglycine methyl ester 95%
N,N-Diethylglycine methyl ester
Formule: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059368
Numéro CAS: 30280-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité