2-(4-Méthylphénoxy)éthyle acétate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(p-Tolyloxy)ethyl acetate, Ethylene Glycol Mono-p-tolyl Ether Acetate, Acetic Acid 2-p-Tolyloxyethyl Ester, 2-p-Tolyloxyethyl Acetate
OR919731-10G OR919731-1G OR919731-5G
APOSOR919731-10GEA 134 EUR InStock
APOSOR919731-10G APOSOR919731-1G APOSOR919731-5G
2-(4-Méthylphénoxy)éthyle acétate 95%
2-(4-Méthylphénoxy)éthyle acétate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059337
Numéro CAS: 6807-11-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité