1,2,4,5-Tetramethylimidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,4,5-Tetramethyl-1H-imidazole
OR919739-1G OR919739-25G OR919739-5G
APOSOR919739-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR919739-1G APOSOR919739-25G APOSOR919739-5G
1,2,4,5-Tetramethylimidazole 95%
1,2,4,5-Tetramethylimidazole
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059162
Numéro CAS: 1739-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité