2-Éthoxy-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethoxyboronic Acid Pinacol Ester
OR919768-25G
APOSOR919768-25GEA 230 EUR InStock
APOSOR919768-25G
2-Éthoxy-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-Éthoxy-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₈H₁₇BO₃
MW: 172,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22054335
Numéro CAS: 1126-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité