2-Éthylcyclohexanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919772-25G
APOSOR919772-25GEA 184 EUR InStock
APOSOR919772-25G
2-Éthylcyclohexanol 95%
2-Éthylcyclohexanol
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001445
Numéro CAS: 3760-20-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité