2-Amino-5-méthoxyphénol chlorhydrate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-p-anisidine Hydrochloride, 2-Amino-5-methoxyphenol Hydrochloride
OR919803-1G OR919803-250MG
APOSOR919803-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR919803-1G APOSOR919803-250MG
2-Amino-5-méthoxyphénol chlorhydrate 97%
2-Amino-5-méthoxyphénol chlorhydrate
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 175,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052002
Numéro CAS: 39547-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité