2,3,4-Triméthyl-3-pentanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,4-Trimethylpentan-3-ol
OR919878-5G
APOSOR919878-5GEA 200 EUR InStock
APOSOR919878-5G
2,3,4-Triméthyl-3-pentanol 95%
2,3,4-Triméthyl-3-pentanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048319
Numéro CAS: 3054-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité