1-Bromo-4-chlorobutane 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR919950-100GEA 147 EUR InStock
APOSOR919950-100G APOSOR919950-500G
1-Bromo-4-chlorobutane 97+%
1-Bromo-4-chlorobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 171,46 g/mol
Point d'ébullition: 175…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001010
Numéro CAS: 6940-78-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité