1-(2-Chloroéthoxy)propane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloroethyln-propylether, 2-Chloroethyl Propyl ether, 2-Propoxyethyl chloride
OR919962-25G OR919962-100G
APOSOR919962-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR919962-25G APOSOR919962-100G
1-(2-Chloroéthoxy)propane 98%
1-(2-Chloroéthoxy)propane
Formule: ClCH₂CH₂OCH₂CH₂CH₃
MW: 122,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059052
Numéro CAS: 42149-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité