2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichlorophenethyl Alcohol
OR919967-1G OR919967-25G OR919967-5G
APOSOR919967-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR919967-1G APOSOR919967-25G APOSOR919967-5G
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol 95%
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800674
Numéro CAS: 30595-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité