Hydrogénoglutarate de methyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxy-5-oxopentanoic acid
OR920036-25G
APOSOR920036-25GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR920036-25G
Hydrogénoglutarate de methyle 95%
Hydrogénoglutarate de methyle
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,1412 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004409
Numéro CAS: 1501-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité