5-Phényl-o-anisidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-phenylanisole, 2-Methoxy-5-phenylaniline, 5-Phenyl-o-anisidine, 3-Amino-4-methoxybiphenyl
OR920042-1G OR920042-25G OR920042-5G
APOSOR920042-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR920042-1G APOSOR920042-25G APOSOR920042-5G
5-Phényl-o-anisidine 95%
5-Phenyl-o-anisidine
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007790
Numéro CAS: 39811-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité