2-Hydroxyiminopropiophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxyiminopropiophenone, 2-Isonitrosopropiophenone, 1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 1-Phenyl-1,2-propanedione 2-Oxime
OR920080-25G OR920080-5G
APOSOR920080-25GEA 219 EUR InStock
APOSOR920080-25G APOSOR920080-5G
2-Hydroxyiminopropiophénone 98%
2-Hydroxyiminopropiophénone
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002115
Numéro CAS: 119-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité