4-Methoxy-1-naphthalenemethanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Hydroxymethyl)-4-methoxynaphthalene, (4-Methoxynaphthalen-1-yl)methanol
OR920087-5G
APOSOR920087-5GEA 194 EUR InStock
APOSOR920087-5G
4-Methoxy-1-naphthalenemethanol 96%
4-Methoxy-1-naphthalenemethanol
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04089264
Numéro CAS: 16820-54-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité