2-Méthoxycyclohexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920090-1G OR920090-25G OR920090-5G
APOSOR920090-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR920090-1G APOSOR920090-25G APOSOR920090-5G
2-Méthoxycyclohexanone 95%
2-Méthoxycyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009610
Numéro CAS: 7429-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité